4,8-Dichloro-5-fluoroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC28247-1G
PC28247-250MG
APOSPC28247-1GEA
281
EUR
APOSPC28247-1G
APOSPC28247-250MG
4,8-Dichloro-5-fluoroquinoline
4,8-Dichloro-5-fluoroquinoline
Formula:
C₉H₄Cl₂FN MW: 216,039 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28010387 Núm. CAS: 1065093-06-2 |