1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC28248-1G PC28248-250MG PC28248-5G
APOSPC28248-1GEA 30.6 EUR
APOSPC28248-1G APOSPC28248-250MG APOSPC28248-5G
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₄BrF₅
MW: 275,013 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698541
Núm. CAS: 1214358-07-2
UN: 3265
ADR: 8,III