Ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28249-250MG
APOSPC28249-250MGEA 87 EUR
APOSPC28249-250MG
Ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₉F₃O₄
MW: 274,193 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28403629
Núm. CAS: 896732-44-8