2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2825-1G PC2825-250MG
APOSPC2825-1GEA 980 EUR
APOSPC2825-1G APOSPC2825-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₇H₇F₃N₂O₂S
MW: 240,203 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741369
Núm. CAS: 201224-78-4