7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC28250-1G
PC28250-250MG
APOSPC28250-1GEA
168
EUR
APOSPC28250-1G
APOSPC28250-250MG
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₄BrF₃O₄ MW: 325,036 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD31759996 Núm. CAS: 2379918-53-1 |