Ethyl 7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28252-1G PC28252-250MG
APOSPC28252-1GEA 261 EUR
APOSPC28252-1G APOSPC28252-250MG
Ethyl 7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₈BrF₃O₄
MW: 353,089 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31793558
Núm. CAS: 2379918-36-0