1,3-Difluoro-2-iodo-5-methoxybenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28254-100MG PC28254-1G PC28254-250MG
APOSPC28254-100MGEA 154 EUR
APOSPC28254-100MG APOSPC28254-1G APOSPC28254-250MG
1,3-Difluoro-2-iodo-5-methoxybenzene
1,3-Difluoro-2-iodo-5-methoxybenzene
Formula: C₇H₅F₂IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20040388
Núm. CAS: 1140622-69-0