2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28255-1G PC28255-250MG
APOSPC28255-1GEA 134 EUR
APOSPC28255-1G APOSPC28255-250MG
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₇H₇F₂NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18394894
Núm. CAS: 1261738-62-8