5-(Trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28256-1G PC28256-250MG
APOSPC28256-1GEA 575 EUR
APOSPC28256-1G APOSPC28256-250MG
5-(Trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
5-(Trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅F₃O₄
MW: 246,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27925745
Núm. CAS: 575469-37-3