4-Chloro-2-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28262-1G PC28262-250MG
APOSPC28262-1GEA 578 EUR
APOSPC28262-1G APOSPC28262-250MG
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₆H₄ClF₃N₂O₂S
MW: 260,621 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31616619
Núm. CAS: 119610-21-8