4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-2(3H)-thione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28263-1G PC28263-250MG
APOSPC28263-1GEA 524 EUR
APOSPC28263-1G APOSPC28263-250MG
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-2(3H)-thione
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-2(3H)-thione
Formula: C₄H₃F₃N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28676943
Núm. CAS: 149432-40-6