2,2-Difluoro-N-(2-hydroxyethyl)-2-(pyridin-2-yl)acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28264-1G PC28264-250MG
APOSPC28264-1GEA 430 EUR
APOSPC28264-1G APOSPC28264-250MG
2,2-Difluoro-N-(2-hydroxyethyl)-2-(pyridin-2-yl)acetamide
2,2-Difluoro-N-(2-hydroxyethyl)-2-(pyridin-2-yl)acetamide
Formula: C₉H₁₀F₂N₂O₂
MW: 216,185 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21337845
Núm. CAS: 1823183-62-5