2-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinylpyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC28265-1G
PC28265-250MG
APOSPC28265-1GEA
261
EUR
APOSPC28265-1G
APOSPC28265-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinylpyrimidine
2-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinylpyrimidine
Formula:
C₄H₄ClFN₄ MW: 162,553 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16876982 Núm. CAS: 1314936-62-3 |