2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28266-1G PC28266-250MG
APOSPC28266-1GEA 685 EUR
APOSPC28266-1G APOSPC28266-250MG
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetonitrile
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetonitrile
Formula: C₇H₄F₃N₃O
MW: 203,121 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29042744
Núm. CAS: 1823188-13-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III