2-(Prop-2-yn-1-ylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28268-1G PC28268-250MG
APOSPC28268-1GEA 223 EUR
APOSPC28268-1G APOSPC28268-250MG
2-(Prop-2-yn-1-ylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
2-(Prop-2-yn-1-ylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₈H₅F₃N₂OS
MW: 234,198 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08018587
Núm. CAS: 141598-78-9