8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28270-1G PC28270-250MG
APOSPC28270-1GEA 383 EUR
APOSPC28270-1G APOSPC28270-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₄ClF₃N₂O₂
MW: 264,588 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12406878
Núm. CAS: 1823188-42-6