7-Fluoro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC28271-1G
PC28271-250MG
APOSPC28271-1GEA
1700
EUR
APOSPC28271-1G
APOSPC28271-250MG
7-Fluoro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
7-Fluoro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
Formula:
C₇H₅FN₂O₃S MW: 216,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12546146 Núm. CAS: 152721-97-6 |