3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinimidohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28272-1G PC28272-250MG
APOSPC28272-1GEA 473 EUR
APOSPC28272-1G APOSPC28272-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinimidohydrazide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinimidohydrazide
Formula: C₇H₆ClF₃N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31812111
Núm. CAS: 2379918-35-9