2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-5-methoxypyrimidin-4(3H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28277-1G PC28277-250MG
APOSPC28277-1GEA 136 EUR
APOSPC28277-1G APOSPC28277-250MG
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-5-methoxypyrimidin-4(3H)-one
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-5-methoxypyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₁₁H₇ClF₃N₃O₂
MW: 305,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31812113
Núm. CAS: 2379918-31-5