3-Chloro-2-((difluoromethyl)sulphonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC28279-1G PC28279-250MG
APOSPC28279-1GEA 685 EUR
APOSPC28279-1G APOSPC28279-250MG
3-Chloro-2-((difluoromethyl)sulphonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-((difluoromethyl)sulphonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₃ClF₅NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29042616
Núm. CAS: 1823183-18-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III