2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28280-1G PC28280-250MG
APOSPC28280-1GEA 98.6 EUR
APOSPC28280-1G APOSPC28280-250MG
2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
Formula: C₁₀H₁₀ClFN₂O
MW: 228,651 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31812107
Núm. CAS: 2379917-15-2