N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28281-1G PC28281-250MG
APOSPC28281-1GEA 98.6 EUR
APOSPC28281-1G APOSPC28281-250MG
N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
Formula: C₁₀H₁₀F₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31812108
Núm. CAS: 2379917-16-3