4-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-2-fluorobenzamide

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC28282-1G PC28282-250MG
APOSPC28282-1GEA 104 EUR
APOSPC28282-1G APOSPC28282-250MG
4-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-2-fluorobenzamide
4-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-2-fluorobenzamide
Formula: C₁₀H₁₀ClFN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31812109
Núm. CAS: 2379917-17-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR