4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-4,4-difluorobutane-1,3-dione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28283-1G PC28283-250MG
APOSPC28283-1GEA 546 EUR
APOSPC28283-1G APOSPC28283-250MG
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-4,4-difluorobutane-1,3-dione
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-4,4-difluorobutane-1,3-dione
Formula: C₁₀H₆BrClF₂O₂
MW: 311,507 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29042701
Núm. CAS: 1823188-28-8