4,5-Dichloro-2-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-6-methylpyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28285-1G PC28285-250MG
APOSPC28285-1GEA 207 EUR
APOSPC28285-1G APOSPC28285-250MG
4,5-Dichloro-2-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-6-methylpyrimidine
4,5-Dichloro-2-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-6-methylpyrimidine
Formula: C₁₁H₅Cl₃F₃N₃
MW: 342,532 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31812110
Núm. CAS: 2379918-50-8