3-Chloro-2-isothiocyanato-5-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC28287-1G PC28287-250MG
APOSPC28287-1GEA 473 EUR
APOSPC28287-1G APOSPC28287-250MG
3-Chloro-2-isothiocyanato-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-isothiocyanato-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₂ClF₃N₂S
MW: 238,617 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22557535
Núm. CAS: 1360887-00-8
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III