4-Methyl-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28288-1G PC28288-250MG
APOSPC28288-1GEA 574 EUR
APOSPC28288-1G APOSPC28288-250MG
4-Methyl-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Methyl-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₇H₇F₃N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20486197
Núm. CAS: 62772-91-2