(E)-1-(2,6-Difluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28289-1G PC28289-250MG
APOSPC28289-1GEA 0 EUR
APOSPC28289-1G APOSPC28289-250MG
(E)-1-(2,6-Difluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
(E)-1-(2,6-Difluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₁H₁₁F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02089573
Núm. CAS: 138716-25-3