4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC28291-1G
PC28291-250MG
PC28291-5G
APOSPC28291-1GEA
40.6
EUR
APOSPC28291-1G
APOSPC28291-250MG
APOSPC28291-5G
4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula:
C₁₄H₈ClF₃O₂ MW: 300,66 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD31812101 Núm. CAS: 1518092-44-8 |