4-Chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28292-1G PC28292-250MG PC28292-5G
APOSPC28292-1GEA 92.8 EUR
APOSPC28292-1G APOSPC28292-250MG APOSPC28292-5G
4-Chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
4-Chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
Formula: C₁₀H₇ClF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03420658
Núm. CAS: 2062-21-7