2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28294-1G PC28294-250MG
APOSPC28294-1GEA 632 EUR
APOSPC28294-1G APOSPC28294-250MG
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetic acid
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetic acid
Formula: C₇H₅F₃N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27974757
Núm. CAS: 1708178-78-2