2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28295-100MG PC28295-250MG PC28295-1G
APOSPC28295-100MGEA 0 EUR
APOSPC28295-100MG APOSPC28295-250MG APOSPC28295-1G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carbonitrile
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carbonitrile
Formula: C₅ClF₃N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669458
Núm. CAS: 151729-41-8