3-Benzyl-8-(trifluoromethyl)-3,4-dihydropyrimido[2,1-b][1,3,5]thiadiazin-6(2H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28296-1G PC28296-250MG PC28296-5G
APOSPC28296-1GEA 34.8 EUR
APOSPC28296-1G APOSPC28296-250MG APOSPC28296-5G
3-Benzyl-8-(trifluoromethyl)-3,4-dihydropyrimido[2,1-b][1,3,5]thiadiazin-6(2H)-one
3-Benzyl-8-(trifluoromethyl)-3,4-dihydropyrimido[2,1-b][1,3,5]thiadiazin-6(2H)-one
Formula: C₁₄H₁₂F₃N₃OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31812103
Núm. CAS: 1426894-90-7