Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28299-1G PC28299-250MG
APOSPC28299-1GEA 78.3 EUR
APOSPC28299-1G APOSPC28299-250MG
Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Formula: C₈H₇F₃N₂O₃
MW: 236,148 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31812106
Núm. CAS: 2004497-81-6