Methyl 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28303-1G PC28303-250MG
APOSPC28303-1GEA 685 EUR
APOSPC28303-1G APOSPC28303-250MG
Methyl 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Methyl 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Formula: C₈H₅F₄NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28799119
Núm. CAS: 1803834-87-8