4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-methylbut-3-en-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC28305-1G PC28305-250MG PC28305-5G
APOSPC28305-1GEA 685 EUR
APOSPC28305-1G APOSPC28305-250MG APOSPC28305-5G
4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-methylbut-3-en-2-one
4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-methylbut-3-en-2-one
Formula: C₇H₉F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30730450
Núm. CAS: 153085-12-2
UN: 1993
ADR: 3,III