7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulphonic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propan-2-yl]oxyethanesulphonic acid
PC28311-1G
PC28311-250MG
APOSPC28311-1GEA
777
EUR
APOSPC28311-1G
APOSPC28311-250MG
7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulphonic acid
7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulphonic acid
Formula:
C₇H₂F₁₄O₅S MW: 464,13 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD32011184 Núm. CAS: 749836-20-2 UN: 3265 ADR: 8,III |