3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Cyanomethyl)-5-fluoroanisole, 2-(3-Fluoro-5-methoxyphenyl)acetonitrile, 3-Fluoro-5-methoxybenzyl cyanide
PC2842-1G PC2842-250MG PC2842-5G
APOSPC2842-1GEA 52.2 EUR
APOSPC2842-1G APOSPC2842-250MG APOSPC2842-5G
3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₈FNO
MW: 165.164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741379
Núm. CAS: 914637-31-3