3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2848-1G PC2848-250MG
APOSPC2848-1GEA 321 EUR
APOSPC2848-1G APOSPC2848-250MG
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone 97%
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₂
Pto. Ebullición: 203…204 °C
Pto. de fusión: 44478 °C
Densidad: 1,451 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042509
Núm. CAS: 71292-82-5