2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2-carboxybenzotrifluoride, 6-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
PC2856-1G PC2856-5G PC2856-250MG
APOSPC2856-1GEA 98.9 EUR
APOSPC2856-1G APOSPC2856-5G APOSPC2856-250MG
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,015 g/mol
Pto. de fusión: 122…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06253757
Núm. CAS: 177420-64-3