3-Fluoroprop-1-yl trifluoromethanesulphonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Fluoroprop-1-yl triflate
PC2905-5G
APOSPC2905-5GEA 596 EUR
APOSPC2905-5G
3-Fluoroprop-1-yl trifluoromethanesulphonate 95%
3-Fluoroprop-1-yl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₄H₆F₄O₃S
MW: 210,147 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784315
Núm. CAS: 180597-96-0
UN: 2920
ADR: 8+3,II