3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2906-25G PC2906-5G
APOSPC2906-25GEA 121 EUR
APOSPC2906-25G APOSPC2906-5G
3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%
3,5-Difluoro-4-iodoaniline
Formula: C₆H₄F₂IN
Pto. de fusión: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07774190
Núm. CAS: 1542-34-3