5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Fluoro-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-(Chlorosulphonyl)-5-fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene
PC2907-1G PC2907-5G
APOSPC2907-1GEA 174 EUR
APOSPC2907-1G APOSPC2907-5G
5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₆ClFO₂S₂
MW: 264,724 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02091512
Núm. CAS: 404964-34-7
UN: 3261
ADR: 8,III