3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Amino-N-(2-fluorophenyl)propionic acid
PC2927-1G
PC2927-5G
PC2927-250MG
APOSPC2927-1GEA
89.9
EUR
APOSPC2927-1G
APOSPC2927-5G
APOSPC2927-250MG
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid 97%
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Formula:
C₉H₁₀FNO₂ MW: 183,18 g/mol Pto. de fusión: 100…101 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07784302 Núm. CAS: 38470-19-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...