3-Chloro-5-fluoro-4-iodoaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC29356-1G PC29356-250MG
APOSPC29356-1GEA 812 EUR
APOSPC29356-1G APOSPC29356-250MG
3-Chloro-5-fluoro-4-iodoaniline 95%
3-Chloro-5-fluoro-4-iodoaniline
Formula: C₆H₄ClFIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32066743
Núm. CAS: 1849390-96-0