2-Bromo-7-fluorophenazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC29357-1G PC29357-250MG PC29357-5G
APOSPC29357-1GEA 198 EUR
APOSPC29357-1G APOSPC29357-250MG APOSPC29357-5G
2-Bromo-7-fluorophenazine 95%
2-Bromo-7-fluorophenazine
Formula: C₁₂H₆BrFN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32066752
Núm. CAS: 2366994-10-5