7-Bromo-1-fluorophenazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC29358-1G PC29358-250MG PC29358-5G
APOSPC29358-1GEA 224 EUR
APOSPC29358-1G APOSPC29358-250MG APOSPC29358-5G
7-Bromo-1-fluorophenazine 95%
7-Bromo-1-fluorophenazine
Formula: C₁₂H₆BrFN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32066753
Núm. CAS: 2366994-18-3