4-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2936-1G PC2936-5G
APOSPC2936-1GEA 128 EUR
APOSPC2936-1G APOSPC2936-5G
4-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
4-Fluoro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₅FN₂
MW: 136,126 g/mol
Pto. de fusión: 165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08729272
Núm. CAS: 5847-89-2