4-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
7-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole, 7-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
PC2937-1G
PC2937-5G
APOSPC2937-1GEA
232
EUR
APOSPC2937-1G
APOSPC2937-5G
4-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula:
C₈H₅F₃N₂ MW: 186,134 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08741394 Núm. CAS: 392-11-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...