6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
PC2938-1G PC2938-5G
APOSPC2938-1GEA 137 EUR
APOSPC2938-1G APOSPC2938-5G
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
MW: 265,03 g/mol
Pto. de fusión: 235…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741395
Núm. CAS: 914637-51-7